Learn More
Copper(II) nitrate trihydrate, 99%, pure, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 453960050
Detalles adicionales : CAS : 10031-43-3 Peso : 5.00000kg Transport : UN number : 3085 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15253346
  • 219.20€ / 5 Kg
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
10031-43-3
241.6
copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
copper;dinitrate;trihydrate
CuN2O6·3H2O
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
9837674
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
Especificaciones
Copper(II) nitrate trihydrate
98.5 to 104% (Iodometry)
Cu(NO3)2·3H2O
copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
copper;dinitrate;trihydrate
9837674
99%
Solubility in water: 267 g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in alcohol, practically insoluble in ethyl acetate
5kg
10031-43-3
CuN2O6·3H2O
15,2633
Solubility in water: 267 g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in alcohol, practically insoluble in ethyl acetate
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
241.6
241.6
Pure
114.0°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Copper(II) nitrate, trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.