Learn More
Nitrato de cobre(II) trihidrato, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077452
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10031-43-3
CuN2O6·3H2O
241.6
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
9837674
cobre;dinitrato;trihidrato
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10031-43-3
CuN2O6·3H2O
241.6
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
9837674
cobre;dinitrato;trihidrato
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) nitrate trihydrate
Punto de fusión 114.0°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 104% (Iodometry)
Fórmula lineal Cu(NO3)2·3H2O
Índice Merck 15,2633
Información de solubilidad Solubility in water: 267 g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in alcohol, practically insoluble in ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.6
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) nitrate, trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.