Learn More
Nitrato de cobre(II) trihidrato, +95 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072944
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
10031-43-3
CuN2O6
187.55
149671
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
copper(2+) dinitrate
[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
10031-43-3
CuN2O6
187.55
149671
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
copper(2+) dinitrate
[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Punto de fusión 114°C
Color Azul
pH 4
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.6g/mol
Envase Tarro de cristal
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) nitrate, trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper(II) nitrate,trihydrate (1:2:3),Cupric nitrate