Learn More
Isopropoxida de cobre (II), 98 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11308727
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
23578-23-6
C6H14CuO2
181.72
MFCD00074982
VNGORJHUDAPOQZ-UHFFFAOYSA-N
copper ii isopropoxide, acmc-20aldx, copper ii diisopropoxide, copper 2+ dipropan-2-olate, 2-propanol,copper 2+ salt 9ci, copper 2+ bis propan-2-olate, copper 2+ ion bis propan-2-olate
14389592
cobre;propan-2-olato
[Cu++].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
23578-23-6
C6H14CuO2
181.72
MFCD00074982
VNGORJHUDAPOQZ-UHFFFAOYSA-N
copper ii isopropoxide, acmc-20aldx, copper ii diisopropoxide, copper 2+ dipropan-2-olate, 2-propanol,copper 2+ salt 9ci, copper 2+ bis propan-2-olate, copper 2+ ion bis propan-2-olate
14389592
cobre;propan-2-olato
[Cu++].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) isopropoxide
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 g
Número UN UN3180
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyses in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.73
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo