Learn More
Gluconato de cobre (II), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11317128
250.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
527-09-3
C12H22CuO14
453.84
MFCD00075297
OCUCCJIRFHNWBP-IYEMJOQQSA-L
copper gluconate
131854750
CHEBI:31431
cobre;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Cu+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
527-09-3
C12H22CuO14
453.84
MFCD00075297
OCUCCJIRFHNWBP-IYEMJOQQSA-L
copper gluconate
131854750
CHEBI:31431
cobre;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Cu+2]
Copper(II) gluconate is used in dietary supplement. It is also used to treat acne vulgaris, common cold, hypertension, premature labor, leishmaniasis and visceral postoperative complications. Further, it is used in oral deodorants and feed additives. In addition to this, it is used as a synergist and nutritional supplement for foods. It is the active component in retsyn used in mints and certs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) gluconate
Punto de fusión 155°C to 157°C
Cantidad 1 kg
Índice Merck 14,2640
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in acetone,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.85
Forma física Polvo