Learn More
Fluoruro de cobre(II), 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228255
96.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7789-19-7
CuF2
101.54
Cupric fluoride
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7789-19-7
CuF2
101.54
Cupric fluoride
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) fluoride
Punto de fusión 950.0°C
Color Azul-gris a gris
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Fórmula lineal CuF2
Índice Merck 15,2628
Información de solubilidad Solubility in water: 47g/L (20°C). Other solubilities: hydrolyzes in hot water (forming oxyfluoride), soluble in acids and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.54
Porcentaje de pureza 98%
Pérdida por secado 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 4.23
Densidad 4.2300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.