Learn More
Etilacetoacetato de cobre(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051542
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14284-06-1
C12H18CuO6
321.82
MFCD00017759
OXFZSJOUPRCPJO-UHFFFAOYSA-N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14284-06-1
C12H18CuO6
321.82
MFCD00017759
OXFZSJOUPRCPJO-UHFFFAOYSA-N
Copper(II) ethylacetoacetate it acts as a common cu(+2) precursor. It is also used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) ethylacetoacetate
Punto de fusión 192°C
Olor Odorless
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.81
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo