Learn More
Alfa Aesar™ Copper(II) ethylacetoacetate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ 041489.09
Detalles adicionales : CAS : 14284-06-1 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314238
  • 74.90€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
14284-06-1
321.82
OXFZSJOUPRCPJO-UHFFFAOYSA-N
C12H18CuO6
MFCD00017759
Especificaciones
Copper(II) ethylacetoacetate
14284-06-1
Odorless
MFCD00017759
OXFZSJOUPRCPJO-UHFFFAOYSA-N
321.81
97%
192°C
10g
C12H18CuO6
Soluble in ethanol
321.82
Powder