Learn More
Alfa Aesar™ Copper(II) ethoxide, 98%
32.50€ - 768.00€
CAS 2850-65-9
Fórmula molecular C4H10CuO2
Molecular Weight (g/mol) 153.668
Número MDL MFCD00015650
InChI Key CRCKGIUJMFFISH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper ii ethoxide, copper diethoxide, ethanol, copper 2 salt, copper ethoxide, cupric ethoxide, acmc-20aldp, copper 2+ bis ethoxide, copper 2+ ion bis ethoxide
PubChem CID 14419876
IUPAC Name copper;ethanolate
SMILES CC[O-].CC[O-].[Cu+2]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15432657
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
046316.03
1g 32.50€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta
15442657
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
046316.06
5g 78.40€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-09-2020
Añadir a la cesta
15452657
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
046316.14
25g 373.00€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 1
Añadir a la cesta
15462657
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
046316.22
100g 768.00€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged under Argon
Especificaciones
2850-65-9
153.668
CRCKGIUJMFFISH-UHFFFAOYSA-N
14419876
CC[O-].CC[O-].[Cu+2]
C4H10CuO2
MFCD00015650
copper ii ethoxide, copper diethoxide, ethanol, copper 2 salt, copper ethoxide, cupric ethoxide, acmc-20aldp, copper 2+ bis ethoxide, copper 2+ ion bis ethoxide
copper;ethanolate
Especificaciones
Copper (II) ethoxide
Green
1g
C4H10CuO2
MFCD00015650
copper ii ethoxide, copper diethoxide, ethanol, copper 2 salt, copper ethoxide, cupric ethoxide, acmc-20aldp, copper 2+ bis ethoxide, copper 2+ ion bis ethoxide
CC[O-].CC[O-].[Cu+2]
153.668
153.67
98%
Air and moisture sensitive
~120°C (decomposition)
2850-65-9
Cu(OC2H5)2
UN3181
CRCKGIUJMFFISH-UHFFFAOYSA-N
copper;ethanolate
14419876
Powder,Packaged under Argon