Learn More
Cloruro de cobre(II) dihidrato, 99 %, extra puro, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10398853
118.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10125-13-0
Cl2CuH4O2
170.48
MFCD00149674
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
61482
CHEBI:86318
O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10125-13-0
Cl2CuH4O2
170.48
MFCD00149674
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
61482
CHEBI:86318
O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) chloride dihydrate
Punto de fusión 598°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal CuCl2·2H2O
Fieser 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152
Índice Merck 15, 2623
Información de solubilidad Solubility in water: 1150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,moderately soluble in acetone and ethylacetate,slightly soluble in ether
Nombre IUPAC diclorocobre;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.48
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Densidad 2.54