Learn More
Carbonato de cobre(II), técnico, básico, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072940
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
12069-69-1
CH2Cu2O5
221.11
10976
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
dicopper(2+) dihydroxide carbonate
[OH-].[OH-].[Cu++].[Cu++].[O-]C([O-])=O
12069-69-1
CH2Cu2O5
221.11
10976
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
dicopper(2+) dihydroxide carbonate
[OH-].[OH-].[Cu++].[Cu++].[O-]C([O-])=O
Carbonato de cobre(II), técnico, básico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 200°C
Color Verde
pH 8 to 9
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper (II) carbonate basic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.