Learn More
Bromuro de cobre(II), +99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222906
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
7789-45-9
Br2Cu
223.36
MFCD00010970
Cupric bromide
7789-45-9
Br2Cu
223.36
MFCD00010970
Cupric bromide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 900.0°C
Nombre del producto químico o material Copper(II) bromide
Punto de fusión 498.0°C
Color Negro-gris a gris
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal CuBr2
Fieser 01,161; 02,84; 05,158; 06,138; 13,112; 15,100
Índice Merck 15, 2619
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, nh3, practically insoluble in benzene, diethyl ether,, conc. h2so4
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.36
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Densidad 4.77
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4