Learn More
Acetato de cobre(II), extra pure, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072939
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
142-71-2
C4H6CuO4
181.63
8690
OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
copper(2+) diacetate
[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
142-71-2
C4H6CuO4
181.63
8690
OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
copper(2+) diacetate
[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Punto de fusión 115°C
Color Azul-verde
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.64g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) acetate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.