Learn More
Cobre(II) 2,4-pentanodionato hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049027
16.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13395-16-9
C10H14CuO4
261.76
MFCD00000016
QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Bis(acetylacetonato)copper(II); Bis(2,4-pentanedionato)copper(II)
copper(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
[Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13395-16-9
C10H14CuO4
261.76
MFCD00000016
QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Bis(acetylacetonato)copper(II); Bis(2,4-pentanedionato)copper(II)
copper(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
[Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Copper(II) acetylacetonate catalyzes coupling and carbene transfer reactions. Metal acetylacetonates are used as catalysts for polymerization of olefins and transesterification. They are used as PVC stabilizer. They are used as curing agents for epoxy resins, acrylic adhesives and silicone rubbers. They are used as solvents, lubricant additives, paint drier, and pesticides. They are used in glass coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) 2,4-pentanedionate hydrate
Punto de fusión 230°C
Olor Weak
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.76 (Anhydrous)
Forma física Polvo