missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complejo de tolueno trifluorometanosulfonato de cobre(I) (2:1), 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047712
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
48209-28-5
C9H8Cu2F6O6S2
517.359
MFCD01863766
ATUUSMBCJWYMEG-UHFFFAOYSA-L
copper i trifluoromethanesulfonate toluene complex, cuotf-toluene, copper i triflate toluene complex, cuprous trifluoromethanesulfonate toluene complex, trifluoromethanesulfonic acid copper i salt toluene complex, copper i trifluoromethanesulfonate toluene complex 2:1
11656500
cobre(1+); tolueno; trifluorometanosulfonato
CC1=CC=CC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Cu+].[Cu+]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
48209-28-5
C9H8Cu2F6O6S2
517.359
MFCD01863766
ATUUSMBCJWYMEG-UHFFFAOYSA-L
copper i trifluoromethanesulfonate toluene complex, cuotf-toluene, copper i triflate toluene complex, cuprous trifluoromethanesulfonate toluene complex, trifluoromethanesulfonic acid copper i salt toluene complex, copper i trifluoromethanesulfonate toluene complex 2:1
11656500
cobre(1+); tolueno; trifluorometanosulfonato
CC1=CC=CC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Cu+].[Cu+]

Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex serves as a vital coupling reagent for photo reactions. It is also used in the preparation of polycyclic furans and butyrolactones. Further, it is used as a reagent for the preparation of beta-lactam from beta-amino thiol-esters.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El complejo de tolueno trifluorometanosulfonato de cobre(I) sirve como reactivo de acoplamiento vital para las reacciones fotográficas. También se utiliza en la preparación de furanos policíclicos y butirolactonas. Además, se usa como reactivo para la preparación de beta-lactama a partir de tiol-ésteres beta-amino.

Solubilidad
Soluble en tolueno.

Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex (2:1)
Punto de fusión 180°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.37
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'