Learn More
Tiofeno-2-carboxilato de cobre(I), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15492379
230.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
68986-76-5
C5H3CuO2S
190.683
MFCD02183524
SFJMFSWCBVEHBA-UHFFFAOYSA-M
copper i thiophene-2-carboxylate, cutc, unii-7519wbl07l, copper i thiophenecarboxylate, copper 2-thienylcarboxylate, cuprous 2-thienylcarboxylate, copper 2-thiophenecarboxylate, copper 1+ thiophene-2-carboxylate, copper i thiophene-2-carboxylate mi
11194830
cobre(1+);tiofeno-2-carboxilato
C1=CSC(=C1)C(=O)[O-].[Cu+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
68986-76-5
C5H3CuO2S
190.683
MFCD02183524
SFJMFSWCBVEHBA-UHFFFAOYSA-M
copper i thiophene-2-carboxylate, cutc, unii-7519wbl07l, copper i thiophenecarboxylate, copper 2-thienylcarboxylate, cuprous 2-thienylcarboxylate, copper 2-thiophenecarboxylate, copper 1+ thiophene-2-carboxylate, copper i thiophene-2-carboxylate mi
11194830
cobre(1+);tiofeno-2-carboxilato
C1=CSC(=C1)C(=O)[O-].[Cu+]
Reactant or reagent used for studies of xenobiotic response safener derivatives, synthesis of functionalized BODIPY dye analogs, orthogonal cross-coupling reactions, preparation of parent borondipyrromethene system and Copper mediated cross-coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactante o reactivo utilizado para estudios de respuesta xenobiótica de derivados protectores, síntesis de análogos funcionalizados de colorante BODIPY, reacciones de acoplamiento cruzado ortogonales, preparación de sistemas de origen de borodipirrometano y acoplamiento cruzado mediado por cobre.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Proteger de la luz, almacenar en la oscuridad. Almacenar lejos del aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(I) thiophene-2-carboxylate
Color Marrón a rojo
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.68
Sensibilidad Air and light sensitive