Learn More
Alfa Aesar™ Copper(I) iodide, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ 011606.30
Detalles adicionales : CAS : 7681-65-4 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317357
  • 70.30€ / 250 g
En stock 8
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • As a catalyst in organic synthesis, cathode ray tube coating, temperature indicator with HgI2
Especificación
7681-65-4
MFCD00010978
cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Especificación
Copper(I) iodide
MFCD00010978
14,2662
Insoluble in water, dilute acids, alcohol; Decomposes by conc; acids; Soluble in NH3 solution, iodides, thiosulfates
Powder
5.63g/mL
2.346
~1290°C
605°C
7681-65-4
UN3077
cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
190.45
98%
Weak
Light, Air & Moisture Sensitive
Brown
250g