Learn More
Cianuro de cobre(i), 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10454985
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
544-92-3
CCuN
89.56
MFCD00010975
DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
11009
cobre(1+);cianuro
[C-]#N.[Cu+]
544-92-3
CCuN
89.56
MFCD00010975
DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
11009
cobre(1+);cianuro
[C-]#N.[Cu+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(I) cyanide
Punto de fusión 474.0°C
Color Beige-blanco a verde
Forma física Polvo
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Cu)
Fórmula lineal CuCN
Fieser 05,166; 06,146; 09,124; 16,97
Índice Merck 15, 2651
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.56
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 2.92
Densidad 2.9200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.