Learn More
Copper(I) chloride, 99.999% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 014644.22
Detalles adicionales : CAS : 7758-89-6 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2802 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316968
  • 484.00€ / 100 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
7758-89-6
98.996
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
62652
chlorocopper
ClCu
MFCD00010971
cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, copper i chloride, chlorid medny czech, copper i chloride
CHEBI:53472
Cl[Cu]
Especificación
Copper(I) chloride
99.999% (Metal basis)
MFCD00010971
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
chlorocopper
62652
98.99
100g
7758-89-6
ClCu
cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, copper i chloride, chlorid medny czech, copper i chloride
Cl[Cu]
98.996
CHEBI:53472
Powder