Learn More
Cobre, granular, de 20 a 30 mesh, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Catalog Number p-5391691
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
7440-50-8
Cu
63.55
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
23978
CHEBI:30052
cobre
[Cu]
7440-50-8
Cu
63.55
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
23978
CHEBI:30052
cobre
[Cu]
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Nombre del producto químico o material Copper
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.55
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Tamaño de malla 20 to 30 Mesh
Envase Frasco de polietileno
Formulario Granular