Learn More
Alfa Aesar™ Copper germanide, 99.99% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 045604.18
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452407
  • 635.00€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
CuGe
MFCD12546178
Especificaciones
Copper germanide
CuGe
136.16
99.99%
50g
(metals basis)
MFCD12546178
3-6mm Pieces
3 to 6mm
Videos
SDS Documentos