Learn More
Alfa Aesar™ Copper gauze, 10 mesh woven from 0.15mm (0.006 in.) dia. wire
Marca:  Alfa Aesar™ 046515.HB
Detalles adicionales : CAS : 7440-50-8 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 300 x 300mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497235
  • 140.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Especificaciones
Copper gauze
10 mesh woven from 0.15mm (0.006 in.) dia. wire
Cu
10 Mesh
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
copper
63.546
CHEBI:30052
300 x 300mm
7440-50-8
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
Odorless
23978
Wire Cloth
Videos
SDS Documentos