Learn More
Alfa Aesar™ Copper foil, 2.0mm (0.08 in.) thick, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 011377.FF
Detalles adicionales : CAS : 7440-50-8 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 25 x 25mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311169
  • 109.14€ / 25 mm
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Especificaciones
Copper foil
25 x 25mm
7440-50-8
Cu
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
Odorless
23978
Foil
Puratronic™
≈11.2g/25x25mm
2.0mm (0.08 in.) thick
(metals basis)
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
copper
63.546
CHEBI:30052
99.999%