Learn More
Lámina de cobre, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11389837
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 300 mm
Forma: aprox. 2,2 g/50 x 50 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Aspecto Copper colored foil
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Cantidad 100 x 100 mm
Olor Odorless
Presión de vapor 0 hPa
Formulario Lámina, 0,1 mm de grosor