Learn More
Sampling Systems™ Copper Braided Cable
Sampling Systems™ Copper Braided Cable is for use with the Hand reel Ex in Ex rated environments.
268.00€ - 520.00€
Especificaciones
Tipo de producto Cable
Material cobre
Descripción Cable de cobre
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15869341
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
5070C-25
25 m
268.00€
25 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15879341
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
5070C-50
50 m
520.00€
50 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Braided cable constructed of copper wire
  • For use with Hand Reel Ex in Ex rated environments
Especificaciones
Especificaciones
Cable
cobre
Cable de cobre