Learn More
Alfa Aesar™ Copper based methanol synthesis catalyst
96.00€ - 302.00€
Especificaciones
Material o nombre químico Copper based methanol synthesis catalyst
Tamaño de partículas 5.4mm x 3.6mm
Color Brown to Black
Cantidad. 500g
Número UN UN3077
Forma física Pellet
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15442437 SDS Alfa Aesar™
045776.36
500g 96.00€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
15452437 SDS Alfa Aesar™
045776.A1
1kg 154.00€
1 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
15462437 SDS Alfa Aesar™
045776.A4
2.5kg 302.00€
2.50 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Copper based methanol synthesis catalyst
Brown to Black
UN3077
5.4mm x 3.6mm
500g
Pellet