Learn More
Alfa Aesar™ Copper based methanol synthesis catalyst
Marca:  Alfa Aesar™ 045776.A1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452437
  • 159.00€ / 1 Kg
Stock EU 3
Especificaciones
Copper based methanol synthesis catalyst
Brown to Black
UN3077
5.4mm x 3.6mm
1kg
Pellet
Videos
SDS Documentos