Learn More
Alfa Aesar™ Copper based medium temperature water gas shift catalyst, HiFUEL™ W230
Marca:  Alfa Aesar™ 045470.36
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446945
  • 80.30€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Copper based medium temperature water gas shift catalyst HiFUEL™ W230
Black
UN3077
5.2mm x 3.0mm
500g
Pellet