Learn More
Alfa Aesar™ Copper based medium temperature water gas shift catalyst, HiFUEL™ W230
Marca:  Alfa Aesar™ 045470.A1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456945
  • 142.00€ / 1 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Especificaciones
Copper based medium temperature water gas shift catalyst HiFUEL™ W230
Black
UN3077
5.2mm x 3.0mm
1kg
Pellet