Learn More
Alfa Aesar™ Copper aluminum oxide, 99.5% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 039419.18
Detalles adicionales : CAS : 12042-92-1 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11378198
  • 91.40€ / 50 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
12042-92-1
181.505
IPJRADJOSNLGBF-UHFFFAOYSA-N
copper;oxido(oxo)alumane
Al2CuO4
MFCD00210610
12947132
[O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Cu+2]
Especificaciones
Copper aluminum oxide
99.5%
Al2CuO4
IPJRADJOSNLGBF-UHFFFAOYSA-N
copper;oxido(oxo)alumane
12947132
Powder
50g
12042-92-1
(metals basis)
MFCD00210610
[O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Cu+2]
181.505
181.5
−325 Mesh