Learn More
Óxido de aluminio y cobre, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050761
74.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12042-92-1
Al2CuO4
181.51
MFCD00210610
IPJRADJOSNLGBF-UHFFFAOYSA-N
12947132
cobre;oxido(oxo)alúmina
[Cu++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12042-92-1
Al2CuO4
181.51
MFCD00210610
IPJRADJOSNLGBF-UHFFFAOYSA-N
12947132
cobre;oxido(oxo)alúmina
[Cu++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
Applications for copper aluminum oxide nanocrystalsare included in microbatteries, in micro-electronics, circuits and in nanowire, and in nanofluids.It is also a promising material for thermoelectric devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper aluminum oxide
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.5
Porcentaje de pureza 99.5%