Learn More
Cobre, reactivo ACS, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4813420
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
7440-50-8
Cu
63.55
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
23978
CHEBI:30052
copper
[Cu]
7440-50-8
Cu
63.55
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
23978
CHEBI:30052
copper
[Cu]
Nombre del producto químico o material Copper
Punto de fusión 1083.0°C
Punto de ebullición 2595.0°C
Fórmula lineal Cu
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.54
Grado Reactivo ACS