Learn More
Azul brillante de Coomassie G-250, MP Biomedicals™
73.51 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Descripción
- Es una tinción de proteínas en la electroforesis.
- Se ha utilizado en el ensayo de proteínas de unión al colorante de Bradford.
- Se ha propuesto un mecanismo para la unión del tinte a la proteína, basado en la medición de los espectros de absorbancia del azul brillante de Coomassie G-250 (CBBG) durante la titulación del reactivo de tinción en ausencia de proteína y su respuesta a diferentes poliaminoácidos.
- El azul brillante G se ha utilizado para determinar la concentración micelar crítica de detergentes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Coomassie Brilliant Blue G-250 |
Nombre de nota | Protein stain in electrophoresis. |
Sinónimo | Acid Blue 90, Brilliant Blue G |
Clave InChI | RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M |
Peso molecular (g/mol) | 854.025 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 854 |
Grado | Electroforesis |
Color | De azul a morado |
Cantidad | 10 g |
Forma física | Polvo |