Learn More
BINDER™ Purga de aire seco controlada
Para su uso con: MKFT 240
Marca:  BINDER™ 8012-1871
Detalles adicionales : Peso : 8.00000kg
Código de producto. 15924302
  • 5950.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Controlado
  • Incluye conexión
  • Adecuado para la simulación de los estándares actuales de la industria automovilística
Especificaciones
Especificaciones
Purga de aire seco: controlada, incluye conexión; adecuada para la simulación de las normas actuales de la industria automovilística
Cámaras BINDER MKFT 240
Accesorio, purga de aire seco
Conexión