Learn More
HUBER Cables de control
Longitud del cable:3 m
93.65€ - 369.94€
Especificaciones
Longitud (métrico) 3 m
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
10664217
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
9491
Cable de control ECS de estado en reposo: extremo abierto Cable de control ECS
110.24€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10676327
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
9492
NIVEL: extremo abierto NIVEL: extremo abierto
110.24€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10059204
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
9490
POKO-Alarm/Com.Gate-Unistat Cable de control POKO
110.24€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10616527
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6319
CC/Rs232 de 15 polos Cable de control
144.16€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10115742
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6147
Módulo de comando Cable de control
190.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10262215
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6254
CP AIf / Abierto Cable de control
108.12€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10579245
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6279
CP Rs485 / Abierto Cable de control
110.24€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10255632
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6198
Transferencia de datos Cable de control
190.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15142698
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
55018
Interfaz de PC de serie Cable de control
195.04€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10073592
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6146
TNT&cc Cable de control
195.04€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10110125
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6221
Unipump/Unistat Cable de control
369.94€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10569245
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6218
CC AIF/POKO Cable de control Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Longitud del cable:3m
Especificaciones
Especificaciones
3 m