Learn More
Contec™ Cubos de repuesto universales
Fabricados con un exclusivo de plástico de copolímero de polipropileno que es duradero y ligero. Los cestillos de repuesto universales Contec™ están codificados por colores para facilitar la identificación de los residuos en una solución fresca.
Marca:  Contec™ UBKT0006
50.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15332174
  • 66.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñados para el sistema de cestillos dobles de acero inoxidable y polipropileno Contec™
  • Compatibles con todas las soluciones desinfectantes y la mayoría de los disolventes comunes
  • Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C durante 30 minutos.
  • Intercambiables
  • Capacidad: 20 l o 25 l
  • El carro se vende por separado
Especificaciones
Especificaciones
Cestillo
Polipropileno
5 gal
Se utiliza para laboratorios farmacéuticos, dispositivos médicos, fabricación de equipos de biotecnología, ciencias de la vida y salas limpias de laboratorio
No estéril
20 L
Sí
Azul
Para diferentes tipos de carros y escurridores