Learn More
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas estériles PROSAT™
Limpian aisladores, cabinas, campanas y otros equipos y herramientas de sala limpia. Las toallitas presaturadas no tejidas Contec™ PROSAT™ Sterile son perfectas para la limpieza posterior al muestreo con placas BD RODAC™. Estas toallitas se han diseñado específicamente para entornos estériles.
Marca:  Contec™ PSC20005
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 0.70000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12510157
  • 32.05€ / paquete de 50
Stock Remoto 548
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Designed for pharmaceutical, biotech, and medical device applications
  • Choose spunlaced nonwoven 100% polyester wipes for improved cleanliness, economical hydroentangled polyester/cellulose wipers, or meltblown polypropylene wipes for improved durability
  • Conveniently presaturated with 70/30 blend of semi-conductor grade IPA and DI water or 70/30 blend of denaturated ethyl alcohol and DI water to reduce VOC emissions and hazardous waste
  • All wipes are sterilized by gamma radiation to a 10-6 Sterility Assurance Level and validated per AAMI ISO 11137 (Method 1) guidelines
  • Certificate of Sterility and Certificate of Irradiation included
  • Recommended for use in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
  • Individually lot numbered resealable pouches with tamper-evident labels ensure product integrity and cleanliness
Especificaciones
Especificaciones
ISO Clase 4
Ideal para la limpieza de rutina de herramientas, instrumentos y otros equipos de laboratorio; diseñado para ambientes estériles
Poliéster, celulosa
50 toallitas/bolsa
23 cm
27.9 x 23 cm (11 x 9 pulg)
27.9 cm
Toallitas presaturadas Prosat™
70 % de alcohol isopropílico, 30 % de agua desionizada
Sterile
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • CONTEC PROSAT STERILE AMP THETA 70/30 IPA & DI WATER
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: PROPAN-2-OL
Documentos