Learn More
Grasa de alto vacío MOLYKOTE™
Para usarla con bombas de vacío.
Marca: Cole Parmer 79751-30
Detalles adicionales : Peso : 0.16290kg
Descripción
Para usarla con bombas de vacío
- Lubricante de silicona rígido y no fundible que mantiene su consistencia de -4 a 250 °C (de –40 a 500 °F).
- Ni se oxida ni se apelmaza.
- Tiene una excelente resistencia al agua y a los productos químicos.
Especificaciones
Grasa para vacío | |
Gris claro | |
De -40° a 932 °F | |
5,29 oz |
Bombas de vacío | |
1 unidad | |
De -40 °C a +500 °C | |
150 g |