Learn More
Connexin 32 Mouse, Clone: GJB1/1753, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 2705-MSM3-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930098
  • 430.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
17-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Connexin 32
Cytoplasmic and Cell Surface
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
GJB1
Recombinant human GJB1 protein
27-32kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
2705
Immunohistochemistry
GJB1/1753
Unconjugated
XP_016884897
Mouse
IgG
MCF-7 Cells. Liver, Kidney, Stomach or Tonsil
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.