Learn More
JULABO™ Kit de conexión para derivación de fluidos
Incluye todos los componentes necesarios para fijar la derivación de fluidos al modelo PRESTO™
Marca:  JULABO™ 8980781
Detalles adicionales : Peso : 6.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15980247
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Tubería de acero inoxidable para conectar la derivación de fluidos a PRESTO™
  • Aislamiento, resistente a la temperatura
  • Cable de control digital
Especificaciones
Especificaciones
6 kg
Kit de conexión para derivación de fluidos
Para derivación de fluidos Julabo™, controlado electrónicamente
PRESTO™ A45, A45t, W50, W50t