Learn More
Gilson™ Connection Kit
Marca: Gilson™ F1825056
161.77 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Los accesorios del kit de conectores para las bombas peristálticas MINIPULS™ 3 y Evolution se suministran en una gran variedad de modelos: conectores de manguito metálico para tubos de calibre pequeño, kits de conectores para tubos con brida o conectores de plástico para tubos de calibre grande.
- Estos kits contienen cinco conectores cada uno.
- Los conectores están disponibles en tres tamaños para adaptarse a una gran variedad de tubos de diferentes diámetros internos.
Especificaciones
4 mm | |
Entre 2,0 y 2,3 mm | |
Conjunto de 5 | |
Kit de conexión |