Learn More
Gilson™ Connection Kit
Marca:  Gilson™ F1825054
223.25 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10113002
  • 235.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los accesorios del kit de conectores para las bombas peristálticas MINIPULS™ 3 y Evolution se suministran en una gran variedad de modelos: conectores de manguito metálico para tubos de calibre pequeño, kits de conectores para tubos con brida o conectores de plástico para tubos de calibre grande.
  • Estos kits contienen cinco conectores cada uno.
  • Los conectores están disponibles en tres tamaños para adaptarse a una gran variedad de tubos de diferentes diámetros internos.
Especificaciones
Especificaciones
3 mm
Entre 1,0 y 1,65 mm
Conjunto de 5
Kit de conexión