Learn More
Gilson™ Connection Kit
Marca:  Gilson™ F1825057
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10799514
  • 179.52€ / paquete de 5
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
5 mm
2.8 to 3.2 mm
Connection Kit
5 Set