Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pinzas de unión cónica tipo Keck™
Beschreibung
- Para juntas esmeriladas cónicas
- Material: POM, excelente resistencia química
- Funcionan a temperaturas de hasta aproximadamente 150 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Material | POM |
| Para utilizar con (equipo) | Para junta esmerilada NS 45/40 |
| Color | Marrón |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?