Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Conical Dropping Funnels with PTFE Plug
Constructed from borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Conical Dropping Funnels with PTFE Plug are utilized in liquid-liquid extractions to separate a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
83.53€ - 93.49€
Especificaciones
Tipo de producto | Embudo cuentagotas |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11876094
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04474904 |
250 ml |
93.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11886114
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04472802 |
50 ml |
83.53€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Conical shaped with NS socket and NS cone
- With PTFE plug
- With screwthread retaining device
- With inscription label, without scale
Especificaciones
Embudo cuentagotas | |
Vidrio de borosilicato |