Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Conical Dropping Funnels with Glass Plug
Made of borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Conical Dropping Funnels with Glass Plug is used to manage the slow transfer of fluids with the featured stopcock to control the flow rate.
69.38€ - 79.82€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo de producto | Embudo cuentagotas |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11806214
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04453702 |
100 ml |
69.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11866114
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04454904 |
250 ml |
79.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Screw thread retaining device
- With inscription label, without graduation
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Embudo cuentagotas |