Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Davies
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
146.28€ - 161.12€
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10050381
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
05215303
NS 24/29 250 mm
146.28€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10254101
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
05215403
NS 24/29 400 mm
161.12€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10459172
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
05215304
NS 29/32 250 mm
148.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10691702
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
05215404
NS 29/32 400 mm
161.12€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Davies condensers for condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • With double sized cooling area
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3