Learn More
Fisherbrand™ Condenser Recycle Water and Heat
A standard condenser that collects water in a tank rather than letting water out into a drain.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17187804
  • 5130.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recoge agua en un depósito
  • El agua recogida se puede utilizar para lavar en el ciclo siguiente
  • El elemento calefactor mantiene la temperatura por encima de 60 °C para garantizar la ausencia de bacterias en el depósito
Especificaciones
Especificaciones
Condensador
Línea azul 5 / IQ5
50 Hz