Learn More
Zeiss™ Condenser
Use this condenser for a variety of applications
Marca: Zeiss™ 424225-9060-000
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Condensador, acromático-aplanático 0,9 H con lente frontal que se puede conmutar a la derecha y a la izquierda
- Condensador, acromático-aplanático 0,9 H D Ph DIC con lente frontal conmutable a la derecha y a la izquierda y disco modulador de 5 posiciones
- Condensador 0,9/1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 para Axio Lab.A1 con sistema de baja potencia desde 2,5x
- Condensador LD 0,4 para deslizador; para H, Ph, PlasDIC con montaje deslizador de 10 x 46 mm
Especificaciones
Condensador, acromático-aplanático 0,9 H | |
objetivos de 1,0x a 100x | |
1 unidad |
1 mm | |
Con lente frontal que se puede conmutar a la derecha y a la izquierda |