Learn More
Thermo Scientific™ Cinta indicadora Comply™
Permite al personal de CSSD o de OR saber a simple vista si los envases se han expuesto al proceso de esterilización. La cinta indicadora 3M™ Comply™ cambia de color o se vuelve más oscura cuando se expone al proceso de esterilización.
8.30€ - 18.05€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumple con NF EN 867-1 Clase A, ISO 11140-1 Clase 1 |
---|---|
Color | Beige |
Para utilizar con (aplicación) | Verificación de la esterilización |
Para utilizar con (equipo) | Autoclave |
Longitud (métrico) | 55 m |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11761351
|
Thermo Scientific™
7000138230 |
55 m x 24 mm |
18.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12986976
|
Thermo Scientific™
7000138229 |
55 m x 18 mm |
8.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11741605
|
Thermo Scientific™
1322V24 |
55 m x 24 mm |
13.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. 3M™ Comply™ Indicator tape changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
Como monitor de exposición, la cinta indicadora 3M™ sella de manera segura envases y permite al personal de CSSD o de OR saber a simple vista si los envases han estado expuestos al proceso de esterilización. La tinta indicadora química, impresa en un patrón de rayas diagonales, cambia de color o se vuelve más oscura cuando se expone al proceso de esterilización.- La cinta indicadora de vapor sin plomo se ha diseñado para su uso en todos los envases
- Adhesivo fiable que se fija al material de embalaje
- Proceso de fabricación sostenible y sin disolventes
- No requiere eliminación de residuos peligrosos
- El envase rediseñado utiliza hasta el 30 % menos de plástico
- Cómodos rollos fáciles de abrir, en envase individual
- Sin plomo y sin látex añadido
- 28 rollos/caja
Especificaciones
Cumple con NF EN 867-1 Clase A, ISO 11140-1 Clase 1 | |
Verificación de la esterilización | |
55 m | |
Sin plomo, agresivo, sensible a la presión adhesivo | |
Vapor |
Beige | |
Autoclave | |
Cinta indicadora | |
Sí |